Merck
CH4026585906
ChemBridge Corporation
methyl 2-amino-4-(4-tert-butylphenyl)thiophene-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
289.4
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-amino-4-(4-tert-butylphenyl)-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H19NO2S/c1-16(2,3)11-7-5-10(6-8-11)12-9-20-14(17)13(12)15(18)19-4/h5-9H,17H2,1-4H3
InChI Key
VJJSQHYNOYFKHX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3000782
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3000782_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)