Merck
CH4017936800
ChemBridge Corporation
6-bromo-3-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
276.48
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-3-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrClN3O2/c8-3-1-10-6-4(9)5(7(13)14)11-12(6)2-3/h1-2H,(H,13,14)
InChI Key
SJPCXFJYCLTDKK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5340354
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5340354_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)