Merck
CH4017936779
ChemBridge Corporation
dicyclopentylmethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.26
MDL番号:
Iupac Name
dicyclopentylmethanone
Inchi Code
1S/C11H18O/c12-11(9-5-1-2-6-9)10-7-3-4-8-10/h9-10H,1-8H2
InChI Key
NWDXDEBDJICFAS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5100809
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5100809_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)