Merck
CH4017936732
ChemBridge Corporation
4-hydrazino-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.27
MDL番号:
Iupac Name
4-hydrazino-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H10N4S/c10-13-8-7-5-2-1-3-6(5)14-9(7)12-4-11-8/h4H,1-3,10H2,(H,11,12,13)
InChI Key
VZXTYNJVVIGIIQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004603
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004603_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)