Merck
CH4017936623
ChemBridge Corporation
2-chloro-N-(3-chloro-2-methylphenyl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.08
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-N-(3-chloro-2-methylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H9Cl2NO/c1-6-7(11)3-2-4-8(6)12-9(13)5-10/h2-4H,5H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
QJZOMYDYUYMZGL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3015639
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015639_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)