Merck
CH4017936582
ChemBridge Corporation
2-(4-methyl-2-nitrophenoxy)propanohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.23
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-methyl-2-nitrophenoxy)propanohydrazide
Inchi Code
1S/C10H13N3O4/c1-6-3-4-9(8(5-6)13(15)16)17-7(2)10(14)12-11/h3-5,7H,11H2,1-2H3,(H,12,14)
InChI Key
RPWONXNVBJHLSQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3015243
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015243_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)