Merck
CH4017936424
ChemBridge Corporation
2-cyclopropylquinoline-4-carbohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.27
MDL番号:
Iupac Name
2-cyclopropyl-4-quinolinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C13H13N3O/c14-16-13(17)10-7-12(8-5-6-8)15-11-4-2-1-3-9(10)11/h1-4,7-8H,5-6,14H2,(H,16,17)
InChI Key
LOSFWVILZWCLLS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3010179
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3010179_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)