Merck
CH4017885171
ChemBridge Corporation
N-[1-(4-bromophenyl)ethyl]acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.12
MDL番号:
Iupac Name
N-[1-(4-bromophenyl)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-7(12-8(2)13)9-3-5-10(11)6-4-9/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
DRRCKKJEBGEBGR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5587422
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5587422_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)