Merck
CH4006024465
ChemBridge Corporation
2-chloro-4-formyl-6-methoxyphenyl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.63
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-4-formyl-6-methoxyphenyl acetate
Inchi Code
1S/C10H9ClO4/c1-6(13)15-10-8(11)3-7(5-12)4-9(10)14-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
GYUHZYYDMKQBME-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7381871
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7381871_sds.pdf