Merck
CH4005956450
ChemBridge Corporation
2-[(E)-2-(2-bromophenyl)vinyl]quinolin-8-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
326.19
MDL番号:
Iupac Name
2-[(E)-2-(2-bromophenyl)ethenyl]-8-quinolinol
Inchi Code
1S/C17H12BrNO/c18-15-6-2-1-4-12(15)8-10-14-11-9-13-5-3-7-16(20)17(13)19-14/h1-11,20H/b10-8+
InChI Key
XFDOYOJBVKGWCY-CSKARUKUSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6636382
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6636382_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)