Merck
CH4005941036
ChemBridge Corporation
(3,4-dichlorophenyl)(4-nitrophenyl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
296.11
MDL番号:
Iupac Name
(3,4-dichlorophenyl)(4-nitrophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H7Cl2NO3/c14-11-6-3-9(7-12(11)15)13(17)8-1-4-10(5-2-8)16(18)19/h1-7H
InChI Key
IFGAYPOJJFHTSW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6495124
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6495124_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)