Merck
CH4005910252
ChemBridge Corporation
4-methyl-3-(2-oxopropoxy)-6H-benzo[c]chromen-6-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.3
MDL番号:
Iupac Name
4-methyl-3-(2-oxopropoxy)-6H-benzo[c]chromen-6-one
Inchi Code
1S/C17H14O4/c1-10(18)9-20-15-8-7-13-12-5-3-4-6-14(12)17(19)21-16(13)11(15)2/h3-8H,9H2,1-2H3
InChI Key
VNVLPLZRLNYOQH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6146055
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6146055_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)