Merck
CH4005864638
ChemBridge Corporation
4-(4-chloro-2-methylquinolin-3-yl)butan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.72
MDL番号:
Iupac Name
4-(4-chloro-2-methyl-3-quinolinyl)-2-butanone
Inchi Code
1S/C14H14ClNO/c1-9(17)7-8-11-10(2)16-13-6-4-3-5-12(13)14(11)15/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI Key
RJNCBNFDDJUWAS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5689234
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5689234_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)