Merck
CH4005798178
ChemBridge Corporation
1-(5-hydroxynaphtho[1,2-b]furan-3-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.23
MDL番号:
Iupac Name
1-(5-hydroxynaphtho[1,2-b]furan-3-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C14H10O3/c1-8(15)12-7-17-14-10-5-3-2-4-9(10)13(16)6-11(12)14/h2-7,16H,1H3
InChI Key
WYMLGCDOZHERKB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5169040
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5169040_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)