Merck
B27244052914
BioBlocks, Inc.
4-Hydroxy-7-trifluoromethoxyquinoline-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
273.17
MDL番号:
Iupac Name
4-hydroxy-7-(trifluoromethoxy)-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H6F3NO4/c12-11(13,14)19-5-1-2-6-8(3-5)15-4-7(9(6)16)10(17)18/h1-4H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI Key
WSRHNQMYSSCBOT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://buildingblocks.bioblocks.com/index.php/query?query_text=QU2015
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)