Merck
B27244052814
BioBlocks, Inc.
3-Bromo-4-chloro-8-methoxyquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
272.53
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-4-chloro-8-methoxyquinoline
Inchi Code
1S/C10H7BrClNO/c1-14-8-4-2-3-6-9(12)7(11)5-13-10(6)8/h2-5H,1H3
InChI Key
KNCYGWUHMJIGOQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://buildingblocks.bioblocks.com/index.php/query?query_text=QU2036
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)