Merck
B27183269201
BioBlocks, Inc.
7-Bromo-2-hydrazino-3-methylquinoline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
288.57
MDL番号:
Iupac Name
7-bromo-2-hydrazino-3-methylquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10BrN3.ClH/c1-6-4-7-2-3-8(11)5-9(7)13-10(6)14-12;/h2-5H,12H2,1H3,(H,13,14);1H
InChI Key
PMCAMWTVGKNRDD-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
HCl
Country of Origin
US
Product Link
https://buildingblocks.bioblocks.com/index.php/query?query_text=QU1207-1