Merck
900129E
Avanti
15(S)-HAEA
Avanti Research - A Croda Brand (900129E), ethanol solution
別名:
15(S)-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-5Z,8Z,11Z,13E-eicosatetraenamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H37NO3
CAS番号:
分子量:
363.53
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
ethanol solution
包装
pkg of 1 × 250 μg (900129E-250UG)
pkg of 1 × 50 μg (900129E-50UG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand (900129E)
濃度
250 μg/mL in ethanol (900129E-250UG)
50 μg/mL in ethanol (900129E-50UG)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC[C@H](O)/C=C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(NCCO)=O
InChI
1S/C22H37NO3/c1-2-3-13-16-21(25)17-14-11-9-7-5-4-6-8-10-12-15-18-22(26)23-19-20-24/h4-5,8-11,14,17,21,24-25H,2-3,6-7,12-13,15-16,18-20H2,1H3,(H,23,26)/b5-4-,10-8-,11-9-,17-14+/t21-/m0/s1
InChI Key
XZQKRCUYLKDPEK-BPVVGZHASA-N
関連するカテゴリー
詳細
15-HAEA is an inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH).
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900129E-50UG, 900129E-250UG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900129E-VAR:
900129E-50UG:
900129E-250UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Methylation and acetylation of 15-hydroxyanandamide modulate its interaction with the endocannabinoid system
Amadio D, et al.
Biochimie, 92(4), 378-387 (2010)