Merck
860853P
Avanti
16:0 Azido Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand, powder
別名:
16-azidohexadecanoyl Coenzyme A (ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H74N13O17P3S
CAS番号:
分子量:
1098.05
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860853-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
click reagents
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCCCCN=[N+]=[N-])=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
関連するカテゴリー
詳細
Azido Coenzyme A is a derivative of coenzyme A.
包装
pkg of 1 x 1mg; 5mL glass amber screw cap vial (860853P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860853P-BULK:
860853P-VAR:
860853P-1MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
One-step transformation of coenzyme A into analogues by transamidation
Sanichar R and Vederas J C
Organic Letters, 19(8), 1950-1953 (2017)