Merck
860563C
Avanti
18:1-12:0 Biotin PC
Avanti Research - A Croda Brand 860563C
別名:
1-oleoyl-2-[12-biotinyl(aminododecanoyl)]-sn-glycero-3-phosphocholine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥124,000
¥124,000
出荷予定日2025年4月23日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥124,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H89N4O10PS
CAS番号:
分子量:
945.28
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥124,000
出荷予定日2025年4月23日
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (860563C-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860563C
濃度
1 mg/mL (860563C-1mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)(OC(CCCCCCCCCCCNC(CCCC[C@]1([H])SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)=O)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI Key
ANVUOOKUJFVAPJ-KKWOEEAUSA-N
アプリケーション
18:1-12:0 Biotin PC may be used in lipid blot analysis to study Niemann-Pick C2 (NPC2)-lipid interactions.[1] It may also be used in the preparation of liposomes.[2]
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860563C-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
860563C-VAR:
860563C-1MG:4548173355054
860563C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Intracellular cholesterol trafficking is dependent upon NPC2 interaction with lysobisphosphatidic acid
McCauliff LA, et al.
eLife, 8 (2019)
The Rab11-binding protein RELCH/KIAA1468 controls intracellular cholesterol distribution
Sobajima T, et al.
The Journal of Cell Biology, 217(5), 1777-1796 (2018)