Merck
700366P
Avanti
3α,12α-dihydroxy-5β -cholestanoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
3,12-dihydroxy-, (3α,5β,12α)-cholestan-26-oic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H46O4
CAS番号:
分子量:
434.65
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.21
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (700366P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700366P-1MG:
試験成績書(COA)