Merck
700261P
Avanti
Glycodehydrocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5ß-cholanic acid-3,7,12-trione N-(2-carboxymethyl)-amide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H37NO6
CAS番号:
分子量:
459.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
形状
solid
包装
package of 1 × 10 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700261P-10MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700261P-VAR:
700261P-10MG:
試験成績書(COA)