Merck
700242P
Avanti
Taurodehydrocholic acid, sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5ß-cholanic acid-3,7,12-trione N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H38NNaO7S
CAS番号:
分子量:
531.64
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
package of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CCC(C3)=O)(C)[C@]3([H])CC2=O)([H])CC([C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCCS(=O)([O-])=O)=O)=O.[Na+]
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700242P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700242P-1MG:
700242P-VAR:
試験成績書(COA)