Merck
700188P
Avanti
14-dehydro zymostenol
powder
別名:
14-dehydro zymostenol, Cholesta-8(9),14-dien-3β-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H44O
CAS番号:
分子量:
384.64
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
99% (TLC)
形状
powder
包装
package of 1 × 1 mg (700188P-1MG)
package of 1 × 5 mg (700188P-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@]1(CC2)C(C3=C2[C@]4(C)C(CC3)C[C@@H](O)CC4)=CCC1C(CCCC(C)C)C
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700188P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700188P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700188P-1MG:
700188P-5MG:
700188P-BULK:
700188P-VAR:
試験成績書(COA)