Merck
ATCH99D3B045
Atlantic Research Chemicals Ltd
Cyanomethyl ethanethioate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
115.16
MDL番号:
Iupac Name
O-(cyanomethyl) ethanethioate
Inchi Code
1S/C4H5NOS/c1-4(7)6-3-2-5/h3H2,1H3
InChI Key
XWBVJARWDHXWKG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS101144
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS101144
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)