Merck
ATCH99D3AFFF
Atlantic Research Chemicals Ltd
N'-Cyanopyridine-4-carboximidamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
146.15
MDL番号:
Iupac Name
N'-cyano-4-pyridinecarboximidamide
Inchi Code
1S/C7H6N4/c8-5-11-7(9)6-1-3-10-4-2-6/h1-4H,(H2,9,11)
InChI Key
CVKYVZBBRAKHPE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002107
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002107
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)