Merck
ATCH1F1C5966
Atlantic Research Chemicals Ltd
6-Phenoxypyridine-3-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.71
MDL番号:
Iupac Name
6-phenoxy-3-pyridinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H8ClNO3S/c12-17(14,15)10-6-7-11(13-8-10)16-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
InChI Key
AHTIUBWJNYRYLG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=SC00221
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=SC00221
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)