Merck
ATC456777392
Atlantic Research Chemicals Ltd
Diethylsulphamoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.65
MDL番号:
Iupac Name
diethylsulfamoyl chloride
Inchi Code
1S/C4H10ClNO2S/c1-3-6(4-2)9(5,7)8/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
NDYAAZRKZRTLQC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=SC10104
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=SC10104
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)