Merck
ATC456776979
Atlantic Research Chemicals Ltd
Methyl 4-(4-Methoxyphenyl)-3-oxobutanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.24
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-(4-methoxyphenyl)-3-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C12H14O4/c1-15-11-5-3-9(4-6-11)7-10(13)8-12(14)16-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI Key
PVAMNPNXYYKUOX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES001363
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES001363
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)