Merck
ATC456776848
Atlantic Research Chemicals Ltd
4-Methyl-1-cyclohexanecarbonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.64
MDL番号:
Iupac Name
4-methylcyclohexane-1-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H13ClO/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI Key
ODYARUXXIJYYNA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC09933
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC09933