Merck
ATC429238442
Atlantic Research Chemicals Ltd
5-Nitrothiophene-2-carbonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.59
MDL番号:
Iupac Name
5-nitro-2-thiophenecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H2ClNO3S/c6-5(8)3-1-2-4(11-3)7(9)10/h1-2H
InChI Key
BYEANWQDRDXPPA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC00316
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC00316