Merck
ATC429238390
Atlantic Research Chemicals Ltd
3-[(2,2,2-Trifluoroethyl)sulphanyl]benzoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.66
MDL番号:
Iupac Name
3-((2,2,2-trifluoroethyl)thio)benzoyl chloride
Inchi Code
1S/C9H6ClF3OS/c10-8(14)6-2-1-3-7(4-6)15-5-9(11,12)13/h1-4H,5H2
InChI Key
DPNNJYVSXFBKDX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC001231
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC001231