Merck
ATC429238367
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Methyl-2-phenylpropanoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.65
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-2-phenylpropanoyl chloride
Inchi Code
1S/C10H11ClO/c1-10(2,9(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
InChI Key
XSKYEGXKYATCRE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC001208
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC001208
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)