Merck
ATC429238340
Atlantic Research Chemicals Ltd
(4-Phenoxyphenyl)acetyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.69
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-phenoxyphenyl)acetyl chloride
Inchi Code
1S/C14H11ClO2/c15-14(16)10-11-6-8-13(9-7-11)17-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2
InChI Key
XGWCOBLCRATZKT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC001181
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC001181