Merck
ATC429238140
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-(Pyridin-4-yloxy)ethanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.63
MDL番号:
Iupac Name
2-(pyridin-4-yloxy)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O.ClH/c8-3-6-10-7-1-4-9-5-2-7;/h1-2,4-5H,3,6,8H2;1H
InChI Key
PBLAZURNRKKWFW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AE002218
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AE002218