Merck
ATC413215865
Atlantic Research Chemicals Ltd
3-Hydroxypyridine-2-carbonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.56
MDL番号:
Iupac Name
3-hydroxy-2-pyridinecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H4ClNO2/c7-6(10)5-4(9)2-1-3-8-5/h1-3,9H
InChI Key
MKYHWXZCJIAMMY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC00239
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC00239