Merck
ATC413215833
Atlantic Research Chemicals Ltd
5-Bromo-2-chlorobenzoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.91
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-chlorobenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3BrCl2O/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H
InChI Key
TZIQQJRRMJWMDI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC001135
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC001135
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)