Merck
ATC386058957
Atlantic Research Chemicals Ltd
di-tert-Butyl 2-chloropyridin-3-ylimidodicarbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
328.8
MDL番号:
Iupac Name
di(tert-butyl) 2-chloro-3-pyridinylimidodicarbonate
Inchi Code
1S/C15H21ClN2O4/c1-14(2,3)21-12(19)18(13(20)22-15(4,5)6)10-8-7-9-17-11(10)16/h7-9H,1-6H3
InChI Key
OCIZYSQGQMHVPL-UHFFFAOYSA-N
Purity
90
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AE002224
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AE002224
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)