Merck
ATC386058935
Atlantic Research Chemicals Ltd
N-[4-(Benzyloxy)phenyl]hydrazine-1-carbothioamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
273.36
MDL番号:
Iupac Name
N-[4-(benzyloxy)phenyl]hydrazinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C14H15N3OS/c15-17-14(19)16-12-6-8-13(9-7-12)18-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10,15H2,(H2,16,17,19)
InChI Key
SSEUFZMKDSZKBU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS001840
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS001840
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)