Merck
ATC386058620
Atlantic Research Chemicals Ltd
Ethyl 5-Bromonicotinate 1-oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.06
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 5-bromonicotinate 1-oxide
Inchi Code
1S/C8H8BrNO3/c1-2-13-8(11)6-3-7(9)5-10(12)4-6/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
YHVZWNYKNZDWRU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES002108
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES002108
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)