Merck
ATC386058597
Atlantic Research Chemicals Ltd
Ethyl 4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.28
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-[(6-methyl-2-pyrazinyl)oxy]benzoate
Inchi Code
1S/C14H14N2O3/c1-3-18-14(17)11-4-6-12(7-5-11)19-13-9-15-8-10(2)16-13/h4-9H,3H2,1-2H3
InChI Key
LIMMDGVTHPQONZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES001201
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES001201
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)