Merck
ATC386058558
Atlantic Research Chemicals Ltd
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarbonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.63
MDL番号:
Iupac Name
1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H8ClF3O/c12-9(16)10(5-6-10)7-1-3-8(4-2-7)11(13,14)15/h1-4H,5-6H2
InChI Key
HGBOIQJKZPGZMV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC09926
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC09926
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)