Merck
ATC386058206
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-[(2,6-Dichlorobenzyl)oxy]benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
281.14
MDL番号:
Iupac Name
2-[(2,6-dichlorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H10Cl2O2/c15-12-5-3-6-13(16)11(12)9-18-14-7-2-1-4-10(14)8-17/h1-8H,9H2
InChI Key
IUJBZYNJIQASTQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AH001192
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AH001192