Merck
ATC386058139
Atlantic Research Chemicals Ltd
Methyl 4-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.31
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-(4-acetylpiperazin-1-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C14H18N2O3/c1-11(17)15-7-9-16(10-8-15)13-5-3-12(4-6-13)14(18)19-2/h3-6H,7-10H2,1-2H3
InChI Key
QSJAIUARRSECKW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES001215
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES001215