Merck
ATC359510350
Atlantic Research Chemicals Ltd
3-(4-Bromophenyl)propionitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.07
MDL番号:
Iupac Name
3-(4-bromophenyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C9H8BrN/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h3-6H,1-2H2
InChI Key
QAWLKTDBUQOFEF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS001659
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS001659
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)