Merck
ATC359510274
Atlantic Research Chemicals Ltd
4-Chloro-6-methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.64
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-6-methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H8ClN3/c1-7-6-8(10)12-9(11-7)13-4-2-3-5-13/h2-6H,1H3
InChI Key
WZMTWZSRVXQOHT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA01277
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA01277
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)