Merck
ATC359510157
Atlantic Research Chemicals Ltd
Methyl 3-[(4-Formylphenoxy)methyl]benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.28
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-[(4-formylphenoxy)methyl]benzoate
Inchi Code
1S/C16H14O4/c1-19-16(18)14-4-2-3-13(9-14)11-20-15-7-5-12(10-17)6-8-15/h2-10H,11H2,1H3
InChI Key
TUVRKWCXTIAMID-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES001160
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES001160
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)