Merck
ATC359510084
Atlantic Research Chemicals Ltd
2,5-Diethyl-1,3-dioxane-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.22
MDL番号:
Iupac Name
2,5-diethyl-1,3-dioxane-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H16O4/c1-3-7-12-5-9(4-2,6-13-7)8(10)11/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI Key
RXWLQOIBFCYJQC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA09990
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA09990