Merck
ATC311769150
Atlantic Research Chemicals Ltd
Cyclohex-3-ene-1-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
125.17
MDL番号:
Iupac Name
3-cyclohexene-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C7H11NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-2,6H,3-5H2,(H2,8,9)
InChI Key
VSCLUBLXOWRBCQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS09979
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS09979
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)