Merck
ATC311768786
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Hydrazinoquinoxaline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
2-hydrazinoquinoxaline
Inchi Code
1S/C8H8N4/c9-12-8-5-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-5H,9H2,(H,11,12)
InChI Key
GULVDPYLWVXKGC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS02802
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS02802
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)